Learn More
2-Methylpentane-d14, CDN
Codice prodotto. 30318484
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318484 0.5 g 0.50g
30314220 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30318484 Fornitore CDN N. del fornitore CDND54350.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpentane-D14
CAS 284487-65-6
Formula molecolare C6 D14
Quantità 0.5 g
Sinonimo Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-d11, 4-(methyl-d3)- (9 CI), 4-(Methyl-d3)pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-d11, 2-Methylpentane-d14, 2-Methylpentane-D14
InChI Formula InChI=1 S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecadeuterio-4-(trideuteriomethyl)pentane
Molecular Weight (g/mol) 100.2616
Peso formulazione 100.1974 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity