Learn More
(+/-)-2-Methylpiperazine, 98%
Codice prodotto. 11455857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455857 100 g 100g
11445857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11455857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24405.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 109-07-9 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-07-9
Formula molecolare C5H12N2
Molecular Weight (g/mol) 100.165
Numero MDL MFCD00005954
InChI Key JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
PubChem CID 66057
IUPAC Name 2-methylpiperazine
SMILES CC1CNCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-2-Methylpiperazine
Punto di fusione 62°C to 66°C
Punti di ebollizione 155°C to 156°C
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Odore Amine-like
Quantità 100 g
Numero UN UN2925
Beilstein 383566
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Peso formulazione 100.17
Percent Purity 98%