Learn More
2-Methylpiperazine, 98%
Codice prodotto. 10091340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10091340 100 g Bottiglia in vetro 100g
10765221 500 g Bottiglia in vetro 500g
11906521 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10091340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127471000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-07-9 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-07-9
Formula molecolare C5H12N2
Molecular Weight (g/mol) 100.16
InChI Key JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
PubChem CID 66057
IUPAC Name 2-methylpiperazine
SMILES CC1CNCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpiperazine
Punto di fusione 61.0°C to 66.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 154.0°C to 156.0°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 23,17
Informazioni di solubilità Solubility in water: 78% (25°C).
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylpiperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.