Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylpiperazine |
| Punto di fusione | 61.0°C to 66.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 154.0°C to 156.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 63°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 2.5 kg |
| Beilstein | 23,17 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Methylpiperazine
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.