Learn More
2-Methylpiperazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylpiperazine |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Peso formulazione | 100.1 |