Learn More
2-Methylpiperidine, 99%
Codice prodotto. 10795391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
Codice prodotto. 10795391
Marca: Thermo Scientific Acros 127491000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 109-05-7 | C6H13N | 99.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-05-7
Formula molecolare C6H13N
Molecular Weight (g/mol) 99.18
Numero MDL MFCD00005982
InChI Key NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline
PubChem CID 7974
IUPAC Name 2-methylpiperidine
SMILES CC1CCCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpiperidine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -5°C to 4°C
Colore Yellow
Densità 0.8440g/mL
Punti di ebollizione 118°C
Punto d'infiammabilità 16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4459 to 1.4479
Quantità 100 mL
Beilstein 20, 95
Gravità specifica 0.844
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with ethanol
Peso formulazione 99.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylpiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.