Learn More
2-Methylpropanethioamide, Mikromol
Codice prodotto. 30463802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463802 4 x 25 mg 100mg
30051059 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30463802 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1034.2600254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methylpropanethioamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpropanethioamide
CAS 13515-65-6
Nomi componenti o analita 2-Methylpropanethioamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H9 N S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Propanethioamide, 2-methyl-, Propionamide, 2-methylthio- (6CI,7CI,8CI), 2-Methylpropanethioamide, 2-Methylthiopropionamide, Isobutyrthioamide, Thioisobutyramide
InChI Formula InChI=1S/C4H9NS/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(C)C(=S)N
IUPAC Name 2-methylpropanethioamide
Molecular Weight (g/mol) 103.19
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 103.0456 g/mol