Learn More
2-Methylpropanimidamide hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10541132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10541132 10 g Amber Glass Bottle 10g
10407822 1 g Amber Glass Bottle 1g
10059381 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10541132 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02291EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 22007-68-7
Formula molecolare C4H11ClN2
Molecular Weight (g/mol) 122.596
Numero MDL MFCD00173787
InChI Key VWXLCWNPSOUPPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylpropanimidamide hydrochloride, isobutyrimidamide hydrochloride, isobutyramidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hcl, isobutanimidamide hydrochloride, isopropylcarbamidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hydrochloride, 2-methyl propanimidamide hydrochloride, isobutanimidamide hcl, sothiadhk\up@
PubChem CID 2782053
IUPAC Name 2-methylpropanimidamide;hydrochloride
SMILES CC(C)C(=N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpropanimidamide hydrochloride
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHC(=NH)NH2·HCl
Quantità 10 g
Peso formulazione 122.6
Percent Purity 90%