Learn More
(2-Methylpropyl)boronic acid, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10370474 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10370474 25 g Bottiglia in vetro 25g
10364592 1 g Bottiglia in vetro 1g
10467782 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10370474 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359950250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 84110-40-7 | C4H11BO2 | 101.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84110-40-7
Formula molecolare C4H11BO2
Molecular Weight (g/mol) 101.94
Numero MDL MFCD00134156
InChI Key ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutylboronic acid, isobutaneboronic acid, 2-methylpropyl boronic acid, 1-isobutaneboronic acid, 2-methylpropaneboronic acid, 2-methylprop-1-ylboronic acid, unii-khx76h7jhz, khx76h7jhz, 2-methyl-1-propylboronic acid, 2-methyl-1-propaneboronic acid
PubChem CID 2734395
IUPAC Name 2-methylpropylboronic acid
SMILES CC(C)CB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Methylpropyl)boronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 108°C to 111°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 04,III,1965
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 101.94
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2-Methylpropyl)boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.