Learn More
2-Methylpropylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isobutylamine |
| CAS | 78-81-9 |
| Formula molecolare | C4 H11 N |
| Quantità | 1 mL |
| Sinonimo | 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CN |
| IUPAC Name | 2-methylpropan-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 73.14 |
| Peso formulazione | 73.0891 |