Learn More
2-Methylpropylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30480654
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480654 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3267451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpropylboronic Acid
CAS 84110-40-7
Formula molecolare C4H11BO2
Quantità 1 g
Sinonimo B-(2-methylpropyl)boronic Acid, 2-Methyl-1-propaneboronic Acid, (2-Methylpropyl)boronic Acid, Isobutyl Boronic Acid, Isobutylboric Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H11BO2/c1-4(2)3-5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CB(O)O
IUPAC Name 2-methylpropylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 101.94
Peso formulazione 102.0852