Learn More
2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11479070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479070 25 g 25g
11459070 1 g 1g
11469070 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479070 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14011.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5521-55-1
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.126
Numero MDL MFCD00068241
InChI Key RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
IUPAC Name 5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid
Punto di fusione 165°C to 167°C
Quantità 25 g
Beilstein 116005
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%