Learn More
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30466033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466033 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466033 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3271601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid
CAS 739364-95-5
Formula molecolare C8H7N3O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-7-9-3-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
SMILES O=C(C1=CN2N=C(C)C=C2N=C1)O
IUPAC Name 2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Peso formulazione 177.05