Learn More
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 739364-95-5 |
| Formula molecolare | C8H7N3O2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-7-9-3-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(C1=CN2N=C(C)C=C2N=C1)O |
| IUPAC Name | 2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.16 |
| Peso formulazione | 177.05 |