Learn More
2-Methylpyrrolidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15532333 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15532333 5 g 5g
15522333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15532333 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458070050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Identificatori chimici
CAS 54677-53-1
Formula molecolare C5H11N·HCl
Molecular Weight (g/mol) 121.61
InChI Key JNEIFWYJFOEKIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylpyrrolidine hydrochloride, 2-methylpyrrolidine hcl, 2-methyl-pyrrolidine hydrochloride, pubchem11112, pubchem11115, acmc-1c01e, 2-methylpyrrolidinehydrochloride, 2-methylpyrrolidine-hydrogen chloride 1/1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride 1:1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride, 2r-9ci
PubChem CID 21907341
IUPAC Name 2-methylpyrrolidine;hydrochloride
SMILES CC1CCCN1.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 121.61
Percent Purity 97%