Learn More
2-Methylquinolin-8-ol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline) |
| CAS | 826-81-3 |
| Formula molecolare | C10 H9 N O |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2cccc(O)c2n1 |
| IUPAC Name | 2-methylquinolin-8-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 159.18 |
| Peso formulazione | 159.0684 |