Learn More
2-Methylquinolin-8-ol, TRC
Codice prodotto. 30476232
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476232 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476232 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3294682.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Formula molecolare C10 H9 N O
Quantità 2.5 g
Sinonimo 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC Name 2-methylquinolin-8-ol
Molecular Weight (g/mol) 159.18
Peso formulazione 159.0684