Learn More
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15450679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450679 25 g 25g
15430679 1 g 1g
15440679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15450679 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63790.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 635-80-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 635-80-3
Formula molecolare C11H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 187.198
Numero MDL MFCD00014566
InChI Key IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 604483
IUPAC Name 2-methylquinoline-6-carboxylic acid
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Quantità 25 g
Peso formulazione 187.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid