Learn More
2-Methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15409235
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15409235 1 g 1g
15419235 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15409235 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51574.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122476-85-1
Formula molecolare C17H32N2O2SSn
Molecular Weight (g/mol) 447.225
Numero MDL MFCD07787379
InChI Key RRHTVQOGUAOHDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylsulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methylsulphonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, tributyl-2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl stannane, 2-methylsulfonyl-5-tri-n-butylstannyl pyrimidine
PubChem CID 2763272
IUPAC Name tributyl-(2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Quantità 1 g
Numero UN UN2788
Peso formulazione 447.22
Percent Purity 96%