Learn More
2-(Methylsulfonyl)ethylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30476634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476634 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476634 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3391081G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylsulfonyl)ethylamine Hydrochloride
CAS 104458-24-4
Formula molecolare C3H9NO2S . HCl
Quantità 1 g
Sinonimo 2-(Methylsulfonyl)-ethanamine Hydrochloride (9CI), 2-(Methylsulfonyl)ethan-1-amine Hydrochloride, 2-(Methylsulfonyl)ethanamine Monohydrochloride, 2-Aminoethyl Methyl Sulfone Hydrochloride, 2-Mesylethylamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C3H9NO2S.ClH/c1-7(5,6)3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H
SMILES Cl.CS(=O)(=O)CCN
IUPAC Name 2-methylsulfonylethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 159.64
Peso formulazione 159.0121