Learn More
2-(Methylsulfonyl) Phenothiazine, TRC
Codice prodotto. 30137837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137837 100 mg 100mg
30137109 1 g 1g
30009109 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137837 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM326625100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23503-68-6
Formula molecolare C13 H11 N O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 277.36
Sinonimo 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
IUPAC Name 2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
Peso formulazione 277.0231