Learn More
2-Methyltetrahydrofuran-3-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10707115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10707115 1 g Amber Glass Bottle 1g
10482634 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10707115 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01113DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 3188-00-9
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.117
Numero MDL MFCD00010423
InChI Key FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
PubChem CID 18522
IUPAC Name 2-methyloxolan-3-one
SMILES CC1C(=O)CCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
CAS min. % 97.0
Densità 1.045g/mL
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 97%