Learn More
2-Methyltetrahydrofuran-3-one, 98+%
Codice prodotto. 11439926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11439926 5 g 5g
11449926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11439926 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20890.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3188-00-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3188-00-9
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.117
Numero MDL MFCD00010423
InChI Key FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
PubChem CID 18522
IUPAC Name 2-methyloxolan-3-one
SMILES CC1C(=O)CCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Densità 1.034
Quantità 5 g
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.429
Numero UN UN1224
Beilstein 1341334
Punti di ebollizione 138°C to 139°C
Peso formulazione 100.12
Percent Purity ≥98%