Learn More
2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol, 97%, mixed isomers, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10095773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10095773 25 g Glass bottle 25g
10747592 1 g Glass bottle 1g
10653342 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10095773 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 332700250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57124-87-5
Formula molecolare C5H10OS
Molecular Weight (g/mol) 118.2
Numero MDL MFCD01632596
InChI Key DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiol
PubChem CID 62128
IUPAC Name 2-methyloxolane-3-thiol
SMILES CC1C(CCO1)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
Nota nome Mixture of isomers
CAS min. % 96.0
Colore Colorless to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.0400g/mL
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4730 to 1.4910
Intervallo percentuale saggio 97%
Gravità specifica 1.04
Punti di ebollizione 160.0°C to 180.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 118.2
Percent Purity 97%