Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.5%,Solstice
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyltetrahydrofuran |
| Punto di fusione | <-20°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.86g/mL at 25°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | −10°C (14°F) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.406(lit.) |
| Numero UN | UN2536 |
| Beilstein | 102448 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Methyltetrahydrofuran
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.