Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.5%,Solstice
Codice prodotto. 15698310 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
20L
4L
500mL
pezzi 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15698310 4 L Bottiglia in vetro 4L
15601490 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15641490 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15611490 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15631490 4 x 4 L Bottiglia in vetro pezzi 4
15621490 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15698310 Supplier Fluka Supplier No. 1558104L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    289.58€ / 4L
    Risparmia 56.42€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Reagent Grade, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-47-9
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.134
Numero MDL MFCD00005367
InChI Key JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC Name 2-methyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran
Punto di fusione <-20°C
Colore Colorless
Densità 0.86g/mL at 25°C
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità −10°C (14°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.406(lit.)
Numero UN UN2536
Beilstein 102448
Punti di ebollizione 78°C to 80°C
Peso formulazione 86.13g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ReagentPlus
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.