Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.5%, Honeywell Burdick & Jackson™
Catalog Number p-7120073
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
96-47-9
C5H10O
86.134
MFCD00005367
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
7301
2-methyloxolane
CC1CCCO1
96-47-9
C5H10O
86.134
MFCD00005367
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
7301
2-methyloxolane
CC1CCCO1
Reagent Grade, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran
Punto di fusione <-20°C
Colore Colorless
Numero UN UN2536
Beilstein 102448
Peso formulazione 86.13g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ReagentPlus™
Densità 0.86g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 78°C to 80°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −10°C (14°F)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione n20/D 1.406(lit.)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.