Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyltetrahydrofuran |
| CAS | 96-47-9 |
| Formula molecolare | C5H10O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | (±)-2-Methyltetrahydrofuran, MTHF, NSC 2115, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosylvan, 2-Me-THF |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCO1 |
| IUPAC Name | 2-methyloxolane |
| Molecular Weight (g/mol) | 86.13 |
| Peso formulazione | 86.0732 |