Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, TRC
Codice prodotto. 30475104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30475104 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475104 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM330185100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran
CAS 96-47-9
Formula molecolare C5H10O
Quantità 100 g
Sinonimo (±)-2-Methyltetrahydrofuran, MTHF, NSC 2115, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosylvan, 2-Me-THF
InChI Formula InChI=1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC1CCCO1
IUPAC Name 2-methyloxolane
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Peso formulazione 86.0732