Learn More
2-Methylthiazolidine, TRC
Codice prodotto. 30481905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481905 100 mg 100mg
30470068 500 mg 500mg
30474090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30481905 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM336385100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24050-16-6
Formula molecolare C4H9NS
Molecular Weight (g/mol) 103.19
IUPAC Name 2-methyl-1,3-thiazolidine
SMILES CC1NCCS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylthiazolidine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H9NS/c1-4-5-2-3-6-4/h4-5H,2-3H2,1H3
Peso formulazione 103.0456