Learn More
2-(Methylthio)-1,3-benzothiazol-6-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10101082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10101082 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10792493 1 g Amber Glass Bottle 1g
10347114 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10101082 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM06901CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 25706-29-0
Formula molecolare C8H8N2S2
Molecular Weight (g/mol) 196.29
Numero MDL MFCD00086478
InChI Key GYCJZSAIEMSFAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 274151
IUPAC Name 2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amine
SMILES CSC1=NC2=CC=C(N)C=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)-1, 3-benzothiazol-6-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-methylthio-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylthio benzo d thiazol-6-amine, 6-benzothiazolamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine,2-methylthio, 6-amino-2-methylthio benzothiazole, 2-methylthiobenzothiazole-6-ylamine, enamine_005325, 6-amino-2-methylthio-1,3-benzothiazole
Peso formulazione 196.3
Percent Purity 97%