Learn More
2-(Methylthio)-1,3-benzothiazol-6-amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Methylthio)-1, 3-benzothiazol-6-amine |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-methylthio-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylthio benzo d thiazol-6-amine, 6-benzothiazolamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine,2-methylthio, 6-amino-2-methylthio benzothiazole, 2-methylthiobenzothiazole-6-ylamine, enamine_005325, 6-amino-2-methylthio-1,3-benzothiazole |
| Peso formulazione | 196.3 |
| Percent Purity | 97% |