Learn More
2-(Methylthio)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10523032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10523032 1 g Amber Glass Bottle 1g
10622253 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10523032 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore DP01481DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 40241-78-9
Formula molecolare C4H9BrN2S
Molecular Weight (g/mol) 197.094
Numero MDL MFCD01570110
InChI Key UPISCLUJZRQPPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthio-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-2-methylthio-1h-imidazole monohydrobromide, 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-methylthio-2-imidazoline, bromide, 1h-imidazole,4,5-dihydro-2-methylthio-, hydrobromide 1:1
PubChem CID 2777335
IUPAC Name 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrobromide
SMILES CSC1=NCCN1.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)-4, 5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 197.1
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche