Learn More
2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol |
| CAS | 1979-98-2 |
| Formula molecolare | C5 H6 N2 O2 S |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | CSc1nc(O)cc(O)n1 |
| IUPAC Name | 2-methylsulfanylpyrimidine-4,6-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.18 |
| Peso formulazione | 158.015 |