Learn More
2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol, TRC
Codice prodotto. 30474608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474608 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474608 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3307702.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol
CAS 1979-98-2
Formula molecolare C5 H6 N2 O2 S
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CSc1nc(O)cc(O)n1
IUPAC Name 2-methylsulfanylpyrimidine-4,6-diol
Molecular Weight (g/mol) 158.18
Peso formulazione 158.015