Learn More
2-(Methylthio)benzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11367026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367026 5 g 5g
11357026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367026 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06870.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6609-54-7 | C8H7NS | 149.211 g/mol
2-(Methylthio)benzonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Methylthio)benzonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6609-54-7
Formula molecolare C8H7NS
Molecular Weight (g/mol) 149.211
Numero MDL MFCD00015557
InChI Key PXZSANDJGNKIIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthio benzonitrile, 2-methylsulfanyl benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl sulfide, 2-methylmercapto benzonitrile, methylthio benzonitrile, 2-methylthiobenzenecarbonitrile, benzonitrile,2-methylthio, 2-methylsulfanyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 138781
IUPAC Name 2-methylsulfanylbenzonitrile
SMILES CSC1=CC=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)benzonitrile
Punto di fusione 33°C to 38°C
Punti di ebollizione 116°C to 117°C (5 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2207135
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 149.22
Percent Purity 98%