Learn More
2-(Methylthio)benzylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10683793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10683793 1 g 1g
10374482 250 mg 250mg
10407564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10683793 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM09736DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 56004-83-2
Formula molecolare C8H11NS
Molecular Weight (g/mol) 153.243
Numero MDL MFCD00831039
InChI Key YVEJLBIEESKJLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthio benzylamine, 2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylthio phenyl methanamine, 1-2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylsulfanylphenyl methanamine, 2-methylthiobenzylamine, 2-methylthio benzyl amine, 2-methylthio-benzyl amine, 2-methylthiophenyl methylamine
PubChem CID 2736981
IUPAC Name (2-methylsulfanylphenyl)methanamine
SMILES CSC1=CC=CC=C1CN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)benzylamine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CH3SC6H4CH2NH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 153.25
Percent Purity 95%