Learn More
2-(Methylthio)ethanol, 99%
Codice prodotto. 10511282 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10511282 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10328110 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10761535 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10511282 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 210100050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5271-38-5
Formula molecolare C3H8OS
Molecular Weight (g/mol) 92.16
Numero MDL MFCD00002908
InChI Key WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
IUPAC Name 2-methylsulfanylethanol
SMILES CSCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)ethanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 169°C to 171°C
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4934 to 1.4954
Quantità 5 mL
Beilstein 01, II, 524
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 92.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Methylthio)ethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.