Learn More
2-(Methylthio)ethylamine, 95%
Codice prodotto. 11470008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470008 5 g 5g
11460008 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470008 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22941.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91.172 g/mol
2-(Methylthio)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Methylthio)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Air sensitive. Store away from air, oxidizing agents, carbon dioxide. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18542-42-2
Formula molecolare C3H9NS
Molecular Weight (g/mol) 91.172
Numero MDL MFCD00014825
InChI Key CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC Name 2-methylsulfanylethanamine
SMILES CSCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)ethylamine
Densità 0.974
Punti di ebollizione 146°C to 148°C
Punto d'infiammabilità 36°C (96°F)
Odore Amine-like
Formula lineare CH3S(CH2)2NH2
Indice di rifrazione 1.4965
Quantità 5 g
Numero UN UN2734
Beilstein 1731099
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 91.18
Percent Purity 95%