Learn More
2-(Methylthio)ethylamine, 97%
Codice prodotto. 10106713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10106713 1 g Bottiglia in vetro 1g
10259043 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10106713 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391360010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18542-42-2
Numero MDL MFCD00014825
InChI Key CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC Name 2-methylsulfanylethanamine
SMILES CSCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)ethylamine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White to Brown
Densità 0.9740g/mL
Punti di ebollizione 148.0°C
Punto d'infiammabilità 36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H9NS
Formula lineare CH3S(CH2)2NH2
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.4970
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.974
Molecular Weight (g/mol) 91.18
Peso formulazione 91.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Methylthio)ethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.