Learn More
2-(Methylthio)ethylamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10511872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511872 1 g Amber Glass Bottle 1g
10486652 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511872 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD06838DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 18542-42-2
Formula molecolare C3H9NS
Molecular Weight (g/mol) 91.172
Numero MDL MFCD00014825
InChI Key CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC Name 2-methylsulfanylethanamine
SMILES CSCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)ethylamine
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Densità 0.974g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%+
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3S(CH2)2NH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 91.18
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche