Learn More
2-(Methylthio)phenol, 97+%
Codice prodotto. 11338245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338245 25 g 25g
11318245 1 g 1g
11328245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11338245 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10128.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1073-29-6 | C7H8OS | 140.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073-29-6
Formula molecolare C7H8OS
Molecular Weight (g/mol) 140.20
Numero MDL MFCD00002211
InChI Key SOOARYARZPXNAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthio phenol, 2-hydroxythioanisole, 2-methylsulfanyl phenol, 2-hydroxy thioanisole, phenol, 2-methylthio, o-hydroxythioanisole, o-methylthio phenol, phenol, o-methylthio, 2-methylmercaptophenol, 2-methylmercapto phenol
PubChem CID 61261
IUPAC Name 2-methylsulfanylphenol
SMILES CSC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)phenol
Densità 1.16
Punti di ebollizione 104°C to 106°C (22 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.593
Quantità 25 g
Beilstein 1859745
Peso formulazione 140.21
Percent Purity ≥97%