Learn More
2-(Methylthio)phenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228834
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
168618-42-6
C7H9BO2S
168.02
MFCD01318165
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
2773543
CSC1=CC=CC=C1B(O)O
168618-42-6
C7H9BO2S
168.02
MFCD01318165
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
2773543
CSC1=CC=CC=C1B(O)O
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)phenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84.0°C to 86.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3SC6H4B(OH)2
Quantità 1 g
IUPAC Name (2-methylsulfanylphenyl)boronic acid
Peso formulazione 168.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Methylthio)phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.