Learn More
2-Methylthio Uracil, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylthio Uracil |
| CAS | 5751-20-2 |
| Formula molecolare | C5H6N2OS |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4(3H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidone, 2-(Methylthio)pyrimidine-4(3H)-one, 2-Methylsulfanyl-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylsulfanylpyrimidin-4-ol, 2-Methylthio-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylthio-4-hydroxypyrimidine, 2-Methylthiouracil, 4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine, NSC 125339, NSC 165518 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6N2OS/c1-9-5-6-3-2-4(8)7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7,8) |
| SMILES | CSc1nccc(O)n1 |
| IUPAC Name | 2-methylsulfanylpyrimidin-4-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.18 |
| Peso formulazione | 142.0201 |