Learn More
2-Methylvaleric acid, 98+%
Codice prodotto. 11491548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11491548 100 g 100g
11401558 500 g 500g
11411558 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491548 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13873.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-61-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
(R,S)-2-methylvaleric acid is an intermediate in the synthesis of branched-chain. 2-Methylpentanoic acid (2-Methylvaleric acid) was used as an internal standard for gas chromatographic analysis of microbial end products.
Solubility
Soluble in water(13g/L).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-61-0
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00002671
InChI Key OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylvaleric acid, pentanoic acid, 2-methyl, valeric acid, 2-methyl, methylpropylacetic acid, 2-pentanecarboxylic acid, 2-methyl valeric acid, alpha-methylvaleric acid, pentanoic acid, methyl, kyselina 2-methylvalerova, fema no. 2754
PubChem CID 7341
IUPAC Name 2-methylpentanoic acid
SMILES CCCC(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylvaleric acid
Punto di fusione -85°C
Densità 0.93
Punti di ebollizione 196°C to 197°C
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.414
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1720655
Informazioni di solubilità Soluble in water(13g/L).
Peso formulazione 116.16
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylvaleric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylvaleric acid