Learn More
2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide, Mikromol™
Descrizione
2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide |
| CAS | 224052-51-1 |
| Nomi componenti o analita | 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H31 N O8 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide, Mycophenolate Mofetil Imp. G (EP), Mycophenolate Mofetil Impurity G |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H31NO8/c1-15(5-7-19(25)31-13-10-24(28)8-11-30-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-32-23(20)27)16(2)22(17)29-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+ |
| SMILES | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCC[N+]3([O-])CCOCC3 |
| IUPAC Name | 2-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)ethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| Vedi altri risultati |