Learn More
2-Morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10405512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10405512 1 g Amber Glass Bottle 1g
10272542 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10405512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24604DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 465514-09-4
Formula molecolare C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD03086195
InChI Key CCPVZIBHRFCNTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776570
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylpyridine-3-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholinonicotinaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.22
Percent Purity 95%