Learn More
2-Morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10154104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10154104 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10131174 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10154104 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 906353-04-6
Formula molecolare C8H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 214.24
Numero MDL MFCD09702410
InChI Key JXQGQYNBVNKCAK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229698
IUPAC Name 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CSC(=N1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholinothiazole-4-carboxylic acid, 4-4-carboxy-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl, 4-carboxy-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Peso formulazione 214.24
Percent Purity 97%