Learn More
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 214.24 |
| Percent Purity | 97% |