Learn More
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748055 1 g Amber Glass Bottle 1g
10103874 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10659505 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10748055 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62401DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 332345-29-6
Formula molecolare C8H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 214.239
InChI Key NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 15475835
IUPAC Name 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 214.24
Percent Purity 97%